Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Multidiskar med poly-D-lysin eller kollagen I
Beskrivning
Förbättra cellvidhäftning till odlingsytan med den extracellulära matrisbeläggningen på Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated Multisishes, idealiska för att odla kräsna celler som inte fäster på de vanliga cellodlingsbehandlade ytorna.
- Aseptiskt steril och icke-pyrogen
- Poly-D-Lysine är ett kemiskt syntetiserat djurfritt material
- Kollagen I är av animaliskt ursprung
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 1.9 sq. cm |
| Volym (metrisk) Tja | 1 ml (tja) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1 mL |
| Typ | Flerfat |
| Diameter (metrisk) Yttre | 86 mm |
| Antal per förpackning | 5 |
| nr per ärende | 20 |
| Färg | Klart |
| Ytbehandling | Poly-D-lysin |
| Sterilitet | Aseptiskt tillverkad |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.