Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Rullflaskor av polystyren
Produktkod. 11947894
Change view
Celltillväxtområde:
1450 cm 2
850 cm 2
Flaskans yta:
Plisserad, ingen indrag
Slät, inget indrag
Slät, ytlig indragning
Smidig, djup indragning
Förslutningstyp:
EZ Twist Non-ventiled Cap
EZ Twist Vented Cap
Lätt på/av, ej ventilerad lock
Lätt på/av, ventilerad lock
Förpackning:
2/Pk., 20/Cs.
2/Pk., 20/Cs. (dubbelpåsad)
20/Pk., 20/Cs.
20/Pk., 20/Cs. (dubbelpåsad)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Celltillväxtområde Flaskans yta Förslutningstyp Förpackning unitSize
11947894 850 cm 2 Slät, inget indrag Lätt på/av, ventilerad lock 2/Pk., 20/Cs. Paket med 20
11967894 850 cm 2 Slät, inget indrag Lätt på/av, ej ventilerad lock 20/Pk., 20/Cs. Paket med 20
11977894 850 cm 2 Slät, inget indrag Lätt på/av, ej ventilerad lock 20/Pk., 20/Cs. (dubbelpåsad) Paket med 20
11957894 850 cm 2 Slät, inget indrag Lätt på/av, ej ventilerad lock 2/Pk., 20/Cs. Paket med 20
11987894 850 cm 2 Slät, ytlig indragning EZ Twist Vented Cap 2/Pk., 20/Cs. Paket med 20
11997894 850 cm 2 Smidig, djup indragning EZ Twist Vented Cap 2/Pk., 20/Cs. Paket med 20
11907904 850 cm 2 Slät, ytlig indragning EZ Twist Non-ventiled Cap 2/Pk., 20/Cs. Paket med 20
11917904 850 cm 2 Slät, ytlig indragning EZ Twist Non-ventiled Cap 20/Pk., 20/Cs. (dubbelpåsad) Paket med 20
12311393 850 cm 2 Smidig, djup indragning EZ Twist Non-ventiled Cap 2/Pk., 20/Cs. (dubbelpåsad) Paket med 20
12311643 850 cm 2 Smidig, djup indragning EZ Twist Non-ventiled Cap 20/Pk., 20/Cs. Paket med 20
11947904 850 cm 2 Smidig, djup indragning EZ Twist Non-ventiled Cap 20/Pk., 20/Cs. (dubbelpåsad) Paket med 20
11937894 1450 cm 2 Plisserad, ingen indrag Lätt på/av, ej ventilerad lock 20/Pk., 20/Cs. (dubbelpåsad) Paket med 20
11727634 1450 cm 2 Plisserad, ingen indrag Lätt på/av, ventilerad lock 20/Pk., 20/Cs. (dubbelpåsad) Paket med 20
11927894 1450 cm 2 Plisserad, ingen indrag Lätt på/av, ej ventilerad lock 20/Pk., 20/Cs. Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11947894 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 181702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3115.00 SEK
    2065.44 SEK / Paket med 20
    Save 1049.56 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tillförlitligt växa celler med hög reproducerbarhet genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Rullflaskor av polystyren.
Odla celler med hög reproducerbarhet genom att använda mycket tillförlitliga Thermo Scientific™ Nunc™ Rullflaskor av polystyren. Utvecklad för applikationer som produktion i industriell skala av vacciner, monoklonala antikroppar och bioterapeutika. Nunc PS rullflaskor steriliseras med gammastrålning och uppfyller sterilitetsgarantinivån (SAL) 10 -6 .
Funktioner
  • Nunc PS rullflaskor är steriliserade med gammastrålning och uppfyller sterilitetsgarantinivån (SAL) 10 -6
  • En sömlös design i ett stycke minskar möjligheten att läcka genom en söm.
  • Grunda och djupa indrag möjliggör utmärkt manuell och automatiserad hantering.
  • Proprietär tillverkningsprocess möjliggör större slagtålighet
  • Vertikal expanderad yta underlättar tömning och minskar kvarhållning av produkten
Rekommenderas för:
  • Cellkulturexpansion
  • Vaccinproduktion
  • Antikroppsproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flaskans yta Slät, inget indrag
Färg Klart
För användning med (applikation) Cellkulturexpansion, Vaccinproduktion, Antikroppsproduktion
Material Polystyren
nr per ärende 20
Antal per förpackning 2
Förpackning 2/Pk., 20/Cs.
Sterilitet Sterila
Celltillväxtområde 850 cm 2
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Form Rund
Produkttyp Rullflaska
Förslutningstyp Lätt på/av, ventilerad lock
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.