Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Rullflaskor av polystyren
Produktkod. 11987894
Celltillväxtområde:
1450 cm 2
850 cm 2
Flaskans yta:
Plisserad, ingen indrag
Slät, inget indrag
Slät, ytlig indragning
Smidig, djup indragning
Förslutningstyp:
EZ Twist Non-ventiled Cap
EZ Twist Vented Cap
Lätt på/av, ej ventilerad lock
Lätt på/av, ventilerad lock
Förpackning:
2/Pk., 20/Cs.
2/Pk., 20/Cs. (dubbelpåsad)
20/Pk., 20/Cs.
20/Pk., 20/Cs. (dubbelpåsad)
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11987894
Brand: Thermo Scientific™ 183302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillförlitligt växa celler med hög reproducerbarhet genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Rullflaskor av polystyren.
Odla celler med hög reproducerbarhet genom att använda mycket tillförlitliga Thermo Scientific™ Nunc™ Rullflaskor av polystyren. Utvecklad för applikationer som produktion i industriell skala av vacciner, monoklonala antikroppar och bioterapeutika. Nunc PS rullflaskor steriliseras med gammastrålning och uppfyller sterilitetsgarantinivån (SAL) 10 -6 .
Funktioner
  • Nunc PS rullflaskor är steriliserade med gammastrålning och uppfyller sterilitetsgarantinivån (SAL) 10 -6
  • En sömlös design i ett stycke minskar möjligheten att läcka genom en söm.
  • Grunda och djupa indrag möjliggör utmärkt manuell och automatiserad hantering.
  • Proprietär tillverkningsprocess möjliggör större slagtålighet
  • Vertikal expanderad yta underlättar tömning och minskar kvarhållning av produkten
Rekommenderas för:
  • Cellkulturexpansion
  • Vaccinproduktion
  • Antikroppsproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flaskans yta Slät, ytlig indragning
Färg Klart
För användning med (applikation) Cellkulturexpansion, Vaccinproduktion, Antikroppsproduktion
Material Polystyren
nr per ärende 20
Antal per förpackning 2
Förpackning 2/Pk., 20/Cs.
Sterilitet Sterila
Celltillväxtområde 850 cm 2
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Form Rund
Produkttyp Rullflaska
Förslutningstyp EZ Twist Vented Cap
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.