Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Rullflaskor av polystyren
Description
Odla celler med hög reproducerbarhet genom att använda mycket tillförlitliga Thermo Scientific™ Nunc™ Rullflaskor av polystyren. Utvecklad för applikationer som produktion i industriell skala av vacciner, monoklonala antikroppar och bioterapeutika. Nunc PS rullflaskor steriliseras med gammastrålning och uppfyller sterilitetsgarantinivån (SAL) 10 -6 .
Funktioner
- Nunc PS rullflaskor är steriliserade med gammastrålning och uppfyller sterilitetsgarantinivån (SAL) 10 -6
- En sömlös design i ett stycke minskar möjligheten att läcka genom en söm.
- Grunda och djupa indrag möjliggör utmärkt manuell och automatiserad hantering.
- Proprietär tillverkningsprocess möjliggör större slagtålighet
- Vertikal expanderad yta underlättar tömning och minskar kvarhållning av produkten
Rekommenderas för:
- Cellkulturexpansion
- Vaccinproduktion
- Antikroppsproduktion
Specifications
Specifications
| Flaskans yta | Slät, inget indrag |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Cellkulturexpansion, Vaccinproduktion, Antikroppsproduktion |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 20 |
| Antal per förpackning | 2 |
| Förpackning | 2/Pk., 20/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Celltillväxtområde | 850 cm 2 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.