Läs mer
NUT Antibody (2B6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-31147SS
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18140653
  • 1785.00 SEK / 25µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
NUT Monoclonal specifically detects NUT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
NUT
Monoclonal
1.0 mg/mL
Western Blot 2 ug/ml, Immunohistochemistry 2-5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml
C15orf55, chromosome 15 open reading frame 55, DKFZp434O192, FAM22H, MGC138683, MGC138684, Nuclear protein in testis, NUT, protein NUT
Mouse
Protein A purified
RUO
256646
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG κ
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
2B6
Unconjugated
Q86Y26
NUTM1
Partial recombinant protein made to an internal portion of human NUT (between amino acids 400-700) [UniProt Q86Y26].
0.025 mg
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only