Läs mer
NUT Antibody (2B6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1785.00 SEK - 4370.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | NUT |
|---|---|
| Klona | 2B6 |
| Koncentration | 1.0 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 2 ug/ml, Immunohistochemistry 2-5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18140653
|
Novus Biologicals
NBP2-31147SS |
0.025 mg |
1785.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18785603
|
Novus Biologicals
NBP2-31147 |
0.1 mg |
4370.00 SEK
0.10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
NUT Monoclonal specifically detects NUT in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| NUT | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse | |
| C15orf55, chromosome 15 open reading frame 55, DKFZp434O192, FAM22H, MGC138683, MGC138684, Nuclear protein in testis, NUT, protein NUT | |
| NUTM1 | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |
| 2B6 | |
| Western Blot 2 ug/ml, Immunohistochemistry 2-5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Q86Y26 | |
| 256646 | |
| Partial recombinant protein made to an internal portion of human NUT (between amino acids 400-700) [UniProt Q86Y26]. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only