Läs mer
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line viktsats utan certifikat
Innehåller samma egenskaper och egenskaper som de individuella vikterna i denna serie, tillsammans med motsvarande maximalt tillåtna fel. Sartorius™ OIML Klass F2 viktsats utan certifikat levereras med handskar, pincett och borste i ett högkvalitativt plastfodral
Brand:  Sartorius™ YCS31-654-AC-00
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11323384
  • 18700.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Beskrivning
Värden 1 till 5 mg: Vikter av aluminiumblad med densitet 2 650 kg/m3
Värden på 10 till 500 mg: Nickelsilverkonstruktion med densitet 8 600 kg/m3.
Värden på 1g och högre: Polerade, speciella rattvikter i rostfritt stål med densitet 7 950 kg/m 3
  • Mycket korrosionsbeständig
  • Ej magnetiserbar
  • Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
  • Inkluderar en robust plastväska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Proof Line viktsats
OIML klass F2
Special rostfritt stål
1 g till 5 kg
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line viktsats utan certifikat > Vikt: 1g till 5kg