Läs mer
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces are ergonomically designed endpieces provide simple and quick height adjustment
Brand:  Diba 006EZ-25-33-AA
Encompass_Preferred
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15855384
  • Logga in för priser / Varje
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternativa produkter »
Innehåller: Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Beskrivning
Beskrivning
  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifikationer
Specifikationer
4 to 40°C
Liquid Chromatography Column
10 and 30 μm
330 mm
40°C
25 mm
150 psi
68.7 to 147.3 mL
Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces