Läs mer
Opipramol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Opipramol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N3O/c27-19-18-25-16-14-24(15-17-25)12-5-13-26-22-8-3-1-6-20(22)10-11-21-7-2-4-9-23(21)26/h1-4,6-11,27H,5,12-19H2 |
| Formel vikt | 363.2311 |
| Procent renhet | >95% |