missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ORAI3 Antibody (2H2G9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-41326-0.025mg
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ORAI3 Monoclonal specifically detects ORAI3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| ORAI3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL | |
| ORAI calcium release-activated calcium modulator 3, TMEM142C | |
| Mouse | |
| 32 kDa | |
| 0.025 mg | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| IgG2a |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 2H2G9 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| ORAI3 | |
| A 19 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human ORAI3. Amino Acid Squence: ASNLPRSSASAAPSQAEPA | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 93129 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering