missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ORAI3 Antibody (2H2G9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1905.00 SEK - 4930.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | ORAI3 |
|---|---|
| Klona | 2H2G9 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18665526
|
Novus Biologicals
NBP2-41326-0.025mg |
0.025 mg |
1905.00 SEK
0.03mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18125338
|
Novus Biologicals
NBP2-41326 |
0.1 mg |
4930.00 SEK
0.10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
ORAI3 Monoclonal specifically detects ORAI3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| ORAI3 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human, Rat | |
| ORAI calcium release-activated calcium modulator 3, TMEM142C | |
| ORAI3 | |
| IgG2a | |
| Affinity Purified |
| 2H2G9 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| 93129 | |
| A 19 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human ORAI3. Amino Acid Squence: ASNLPRSSASAAPSQAEPA | |
| Primary | |
| 32 kDa |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel