Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/ATC-sond
Använd denna mycket mångsidiga sond antingen på fältet eller i en anläggning. Innehåller en gelfylld elektrod med lågt underhållsbehov med inbyggd ATC.
4244.36 SEK - 4800.44 SEK
Specifikationer
Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 90 °C |
---|---|
Typ | pH/ATC-sond |
För användning med (applikation) | De Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3-i-1 pH/ATC-prob kräver lågt underhållsgel med inbyggd ATC. För användning i fält eller anläggning. |
För användning med (utrustning) | Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S meter |
Material | Epoxy |
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) kabel | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) kabel | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
11732827
|
Thermo Scientific™
9109WL |
6 m |
4824.44 SEK 4800.44 SEK / Varje Spara 24.00 SEK 0.50% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
11742827
|
Thermo Scientific™
9109WP |
1 m |
4265.58 SEK 4244.36 SEK / Varje Spara 21.22 SEK 0.50% Av |
Beräknad leverans: 08-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
Använd den mycket mångsidiga Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ 3-i-1 pH/ATC-sond i antingen fältet eller en anläggning. Innehåller en gelfylld elektrod med lågt underhållsbehov med inbyggd ATC.
Funktioner- Material: epoxikropp
- pH-intervall: 0 till 14
- Temperaturområde: 0° till 90 °C
- Typreferens: Ag/AgCl Junction: Wick
- Har ett Ag/AgCl internt referenssystem, förseglad referens
Använd med Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266 och 266S meter
Mått:
- Mått: 110 x 12m
- Hattdiameter: 16mm
Specifikationer
0 °C till 90 °C | |
De Thermo Scientific Orion 9109WP Triode 3-i-1 pH/ATC-prob kräver lågt underhållsgel med inbyggd ATC. För användning i fält eller anläggning. | |
Epoxy | |
pH/ATC triod | |
12 mm | |
Veke | |
120 mm | |
32 °F till 194 °F |
pH/ATC-sond | |
Orion 260A/A+, 261, 261S, 265A/A+, 266, 266S meter | |
0 till 14 | |
0,47 tum. | |
22 mm | |
4,7 tum | |
Ag/AgCl | |
Mini bananplugg |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.