Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Dubbel Star™ pH, ISE, mV, ORP och Temperatur Dual Channel Bänkmätare
BIOPHARMA
Produktkod. p-4529583
Typ:
Mätare, pH-elektrod
pH/ISE-mätare, ATC-sond
pH/ISE-mätare, fluorid ISE
pH/ISE-mätare, klorid ISE
pH/ISE-mätare, pH-elektrod
pH/ISE-mätare, pH/ATC-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10014414
Brand: Thermo Scientific™ 2115001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Övervaka pH, jonkoncentration, mV, ORP och temperatur noggrant på två kanaler med vår pH/ISE bänkmätare för avancerad laboratorieanalys.
Dubbla dina mätmöjligheter med Thermo Scientific™ Orion™ Dubbel Star™ pH och ISE bänkmätare. Registrera noggranna och tillförlitliga pH-, jonkoncentrations-, mV-, ORP- och temperaturmätningar på två tillgängliga mätarkanaler, idealiskt för hög genomströmning av pH och jonanalys i labbet. Utför upp till 6-punkts pH- och ISE-kalibreringar, logga upp till 1000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt till en skrivare eller dator. Använd de två kanalerna för att mäta ett pH-prov och ISE-prov, två pH-prover eller två ISE-prover samtidigt eller titta på varje kanal separat.
Orion Dual Star pH/ISE dubbelkanals bänkmätare påskyndar provmätningen genom att visa resultaten av två kanaler samtidigt på sin stora, bakgrundsbelysta display. Mät pH, jonkoncentration (ISE), mV, relativ mV eller ORP med temperatur på två kanaler med ’hjälp av mätarens två BNC-, referensstifts- och ATC-temperaturingångar. Samla in kritiska mätningar med hjälp av ett urval av läslägen och en klar indikator på skärmen som varnar när avläsningarna är stabila. Mätaren ’s Smart Stability och Smart Averaging funktioner kompenserar automatiskt för mätförhållanden, så att mätaren visar mer exakta resultat snabbare.
  • Visa stora, individuella mätningar på en helskärmsskärm eller växla snabbt till en delad skärm för att visa två mätningar samtidigt
  • Lätt att följa textmeddelanden på skärmen för kalibrering och inställningsmenyer tillgängliga i ett flerspråkigt användargränssnitt med engelska, spanska, franska, tyska eller italienska alternativ
  • EZ Startup-menyn underlättar snabb och enkel installation av mätaren för första gången
  • Numerisk knappsats och menyspecifika funktionstangenter möjliggör snabb och effektiv mätarinställning och datainmatning
  • Valbara läslägen inkluderarAuto-Read , On-Ready , Vid tidsbestämda intervaller , Kontinuerlig , Värdeförändringi mätning och Tidsinställd för en mängd olika mätinsamlingsmetoder för olika analysmetoder
  • Utför upp till en 6-punkts pH-kalibrering med automatisk igenkänning för USA/NIST och EURO/DIN-buffertar med möjlighet att manuellt mata in anpassade buffertvärden
  • Utför upp till en 6-punkts jonkoncentration (ISE) kalibrering med icke-linjär autoblank och lågkoncentrationsstabilitetsalternativ eller använd inkrementella metoder för enkel/dubbel känd addition och enkel/dubbel känd subtraktion
  • Icke-flyktigt mätarminne rymmer upp till 1000 datapunkter med tid- och datumstämpel
  • Överför enkelt data via USB och RS232 till en skrivare eller dator med gratis Orion Dual Star Com-kommunikationsprogramvara
  • Rör om proverna med lätthet med den mätarkontrollerade Orion Star-omrörarsonden
  • Mätarmonterbart elektrodstativ hjälper till att flytta och underhålla elektroder
  • IP54-klassat hölje hanterar stänk och är väggmonterbart för att spara utrymme
Garanti : 3 års garanti för byte av mätare
Garanti
3 års metergaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universal 50 till 60 Hz, 100 till 240 V AC nätadapter (kat. nr. 1010003)
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Utgångar USB, RS232
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av läsningen beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Avancerade ISE-funktioner Segmenterad (punkt-till-punkt) lutning, icke-linjär valbar autoblank, stabilt lågt koncentrationsområde
Larmutgång Larm för hög/låg gräns
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, justerbar
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsalternativ, jonkoncentration (ISE) med kalibreringsredigeringsalternativ, relativ
Kalibreringspunkter 1-punkts relativt mV (RmV)-läge, 1-punkts ORP-läge
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 6
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Datapunkter 1000 med datum och tidsstämpel
Beskrivning Orion Dual Star pH/ISE dubbelkanals bänkmätarsats med ROSS Ultra-glaskropp pH-elektrod, ATC-sond, lösningar och stativ
Kalibreringspunkter (ISE) 2 till 6
Kanaler 2
Mätlägen pH, mV, Relativ mV, ORP, Jonkoncentration (ISE) med temperatur
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19 900 i ppm, M, mg/L, % eller mindre enhet
Räckvidd (mV) ±1999,9 mV
Område (pH) -2 000 till 19 999
Upplösning (ISE) Minst 0,0001, 1 till 3 signifikanta siffror (kan väljas av användaren)
Upplösning (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Temperaturområde (metriskt). -5,0 °C till +105,0 °C
Visningstyp Grafisk LCD med bakgrundsbelysning
Inkluderar Dubbel stjärnmätare med elektrodstativ; Universell strömadapter; 8102BNUWP ROSS Ultra-glaspåfyllningsbar pH-elektrode; 927007MD ATC-sond i rostfritt stål; 810001 ROSS Lagringslösning; 910104, 910107, 910110 pH 4,01, 7,00, 10,01 pH-buffertar
Ingångar Två BNC (pH, ORP eller jonselektiva elektroder), två stiftspetsar (referenselektrod), två 8-stifts MiniDIN (ATC temperatursond), omröraringång (omrörarsond)
Isopotentiell punkt 7 000 pH (justerbar), 1 000 ISE (justerbar)
Knappsats Numerisk med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska och tyska
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med Auto-Read , På redo, vid tidsbestämda intervall, värdeförändring i mätning och
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Modell Orion Dual Star pH/ISE/mV/RmV/ORP/Temperatur Dual Channel Bänkmätare
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår)
Sondtyp pH-elektrod, ORP-elektrod, jonselektiv elektrod (ISE), referenshalvcellselektrod, ATC-temperatursond, omrörarsond (inkluderar 8102BNUWP ROSS Ultra pH-elektrod, 927007MD Orion ATC-sond)
Range (ORP) ±1999,9 mV
Räckvidd (Relativ mV) ±1999,9 mV
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Stabilitet Smart Stability och Smart Averaging
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Typ Mätare, pH-elektrod
Garanti 3 års metergaranti
Mått (L x B x H) 24 x 17 x 9 cm (9,5 x 6,7 x 3,5 tum)
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 0.9 kg
Elektriska krav 90 till 260 VAC 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC