Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI217 Dual Channel pH/Ion bänkmätare
Beskrivning
Orion Pro Star PI217 dubbelkanalsbänkmätare, designad för att ge noggrann och tillförlitlig analys av pH, ORP, jonkoncentration och temperatur, är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda. Med en 7-tums, högupplöst färgdisplay och responsiv kapacitiv pekskärm fokuserar Orion Pro Star-mätaren på att säkerställa en lättanvänd och innovativ mätare för dina testbehov. Orion Pro Star-mätaren erbjuder vägledning på skärmen med steg-för-steg-instruktioner och stödjer GLP efterlevnad av datum- och tidsstämplade kalibrerings- och dataloggar.
Orion Pro Star PI217 tvåkanaliga pH/jon-bänkmätare är designade för att ge exakta och tillförlitliga tester i laboratorier som behöver en modern, lättmanövrerad mätare med avancerad prestanda och tillförlitlig datarapportering. Fördelarna med Orion Pro Star bänkmätare inkluderar:
- Stor 7-tums färgskärm med hög upplösning
- Responsiv pekskärm som kan användas med handskar
- Vinklad display för att säkerställa ergonomisk visning
- Strömlinjeformat, lättanvänt användargränssnitt
- Vertikal mätarorientering hjälper till att optimera bänkutrymmet
- Stödjer GLP efterlevnad
- Lagrar 20 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid
- Lagrar 10 000 datalogguppsättningar med datum och tid
- Utgångar till en skrivare, dator eller USB flash-enhet för långvarig datalagring
- Matar in prov-ID med tillval USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus
- Rör om prover med mätarstyrda och mätardrivna omrörarsonder
Orion Pro Star PI217 dubbelkanals pH/jon-bänkmätare använder två kanaler för att erbjuda följande mätningar:
- pH, mV, ORP eller jonkoncentration med temperatur på kanal 1
- pH, mV, ORP eller jonkoncentration med temperatur på kanal 2
Förstagångsstart av mätare görs enkelt med mätarinställningsguiden, som guidar användaren genom viktiga mätare och mätinställningar. Använd mätarvisningar och guider på skärmen för kalibrering, mätningar, mätaranslutningar, montering av elektrodstativ och användning av pH-elektroder för att bättre förstå mätarens funktion, varningar och nödvändigt underhåll. Använd guidade kalibreringar med steg-för-steg-instruktioner för att utföra kalibreringar korrekt och säkerställa korrekta, tillförlitliga och rapporterbara mätningar.
Se enkelt mått på den stora 7-tum. färggrafisk pekskärm. Visa mätkanaler individuellt eller två samtidigt för att möta förändrade mätbehov. Välj det grundläggande, avancerade eller anpassade måttets visningsformat för att bara visa den information du föredrar i mätläget. Välj grafvyn för att visa individuella mätningar i en graf med temperatur för mätning kontra tidsstudier.
När du gör mätningar kan du enkelt ange providentifieringsinformation i mätaren med hjälp av ett valfritt mätartillbehör inklusive USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus. Rör om proverna enkelt och jämnt med en valfri mätarstyrd och mätardriven omrörarsond, vilket eliminerar behovet av en magnetisk omrörarplatta och stänger.
Spara, visa och exportera upp till 20 kalibreringar per parameter med datum- och tidsstämpel. Filtrera kalibreringsloggar efter användare och exportera kalibreringsloggar efter datumintervall eller allt på en gång.
Spara enkelt mätningar i dataloggen för långsiktig datalagring. Spara, visa och exportera upp till 10 000 datalogguppsättningar med datum- och tidsstämpel. Visa individuella datalogguppsättningar med omfattande mätinformation organiserad i ett lättläst listformat på skärmen. Filtrera dataloggar efter användare, datum och tid eller loggnummer och exportera dataloggar efter datum och tidsintervall, loggnummerintervall eller allt på en gång.
Mata ut mätardataloggar, kalibreringsloggar och metoder till en skrivare, dator eller USB flash-enhet. Spara data till en dator eller USB kör som CSV-filer (comma separated value) för import till program som Microsoft Excel eller spara data till en USB köra som rapportfiler för utskrivbara poster. Anpassa exporterade filer så att de inkluderar alla data, avancerade, mellanliggande eller grundläggande data endast för att bara få den information som behövs för din journalföring. Använd dubbelriktad kommunikation med fjärrkommandon för att koppla mätaren till datorprogram inklusive LIMS , HyperTerminal , PuTTY och ytterligare programvara för datainsamling.
Spara mätinställningar för att standardisera din analys och SOP med mätmetoder. Spara upp till 10 metoder per parameter. Importera metoder till och exportera metoder från andra mätare i Orion Pro Star-serien för att standardisera dina tester över flera mätare. Spara, importera och exportera även inkrementella tekniker för bestämning av jonkoncentration för att standardisera dina kända additions-, kända subtraktions-, analytadditions- och analytsubtraktionsanalyser.
Aktivera det säkra läget och tilldela upp till 3 administratörer och upp till 30 användare individuella kontoinloggningar och lösenordsskydd. Administratörer kan välja från fördefinierade användaråtkomstnivåer till mätarfunktioner. Styr åtkomst till datum- och tidsinställningar, instrumentinställningar, dataloggar och kalibreringsloggar, eller anpassa varje användares åtkomstnivå från full åtkomst till endast grundläggande datainsamling. Administratörer kan också exportera användarlistan och revisionsspåret för att säkerställa digital dataintegritet.
Använd det medföljande elektrodstativet för att underlätta säker, smidig förflyttning av elektroderna in i och ut ur lösningar. Elektrodstativets vikta bas ger flexibel placering av stativet runt mätaren. Säkra ett brett utbud av elektroder med hjälp av de olika elektrodhållaralternativen. Ordna prydligt elektrodkablar i stativets inbyggda sidokanaler.
Specifikationer
Specifikationer
| AC-adapter | Universal 100-240 V 50/60 Hz strömförsörjning med väggkontakter för uttag i USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina |
| Noggrannhet (ISE) | ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst |
| Utgångar | USB flash-enhet, dator eller skrivare (STARA-106) |
| Noggrannhet (mV) | ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst |
| Noggrannhet (pH) | ±0,002 pH |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,3 °C,± 0,5 °F |
| Avancerade ISE-funktioner | Enkel känd addition, enkel känd subtraktion, dubbel känd addition, dubbel känd subtraktion, analyt addition och analyt subtraktion |
| Larmutgång | Kalibreringspåminnelselarm, hög- och låggränslarm per parameter |
| Alternativ för bakgrundsbelysning | Ja |
| Kalibrering | pH, ORP, jonkoncentration, temperatur |
| Visa mer |