Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI217 Dual Channel pH/Ion bänkmätare
Produktkod. 30245802
Change view
Typ:
pH/jon bänkmätare Hållbar pH-sats
pH/jon bänkmätare Standard pH-kit
pH/jon bänkmätare med stativ
pH/jon bänkmätare pH- och ammoniaksats
pH/jon bänkmätare pH- och fluorkit
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
30245802 pH/jon bänkmätare Standard pH-kit
30245822 pH/jon bänkmätare med stativ
30245808 pH/jon bänkmätare Hållbar pH-sats
30245780 pH/jon bänkmätare pH- och ammoniaksats
30245800 pH/jon bänkmätare pH- och fluorkit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30245802 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PSTAR2175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32564.34 SEK
    26048.03 SEK / 1 uppsättningar
    Save 6516.31 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Designad för att ge exakt och pålitlig pH, ORP, jonkoncentration och temperaturanalys Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI217 dubbelkanals bänkmätare är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda.
Orion Pro Star PI217 dubbelkanalsbänkmätare, designad för att ge noggrann och tillförlitlig analys av pH, ORP, jonkoncentration och temperatur, är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda. Med en 7-tums, högupplöst färgdisplay och responsiv kapacitiv pekskärm fokuserar Orion Pro Star-mätaren på att säkerställa en lättanvänd och innovativ mätare för dina testbehov. Orion Pro Star-mätaren erbjuder vägledning på skärmen med steg-för-steg-instruktioner och stödjer GLP efterlevnad av datum- och tidsstämplade kalibrerings- och dataloggar.
Orion Pro Star PI217 dubbelkanaliga pH/jon-mätare är designade för att ge noggranna och tillförlitliga tester i laboratorier som behöver en modern, lättanvänd mätare med avancerad prestanda och tillförlitlig datarapportering. Orion Pro Star bänkmätarfördelar inkluderar:
  • Stor 7-tums, högupplöst färgdisplay
  • Responsiv pekskärm som kan användas med handskar
  • Vinklad display för att säkerställa ergonomisk visning
  • Strömlinjeformat och lätthanterat användargränssnitt
  • Vertikal mätarorientering hjälper till att optimera bänkutrymmet
  • Stöder GLP efterlevnad
  • Lagrar 20 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid
  • Lagrar 10 000 dataloggar med datum och tid
  • Exporterar till en skrivare, dator eller USB USB-minne för långsiktig datalagring
  • Inmatning av exempel-ID med valfri USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus
  • Rör om prover med mätarstyrda och mätardrivna omrörarprober
Orion Pro Star PI217 dubbelkanaliga pH/jon-bänkmätare använder två kanaler för att erbjuda följande mätningar:
  • pH, mV, ORP eller jonkoncentration med temperatur på kanal 1
  • pH, mV, ORP eller jonkoncentration med temperatur på kanal 2
Första starten av mätaren görs enkel med mätarinstallationsguiden, som guidar användaren genom viktiga mätar- och mätinställningar. Använd guider och guider på skärmen för kalibrering, mätningar, mätaranslutningar, montering av elektrodställ och pH-elektrod för att bättre förstå mätarens funktion, varningar och nödvändigt underhåll. Använd guidade kalibreringar med steg-för-steg-instruktioner för att utföra kalibreringarna korrekt och säkerställa noggranna, tillförlitliga och rapporteringsbara mätningar.
Enkelt att se måtten på den stora 7-tumsmodellen. färggrafik pekskärm. Se mätkanaler individuellt eller två samtidigt för att möta förändrade mätbehov. Välj grundformatet, avancerat eller anpassat måttformat för att endast visa den information du föredrar i mätläget. Välj grafvyn för att visa individuella mätningar i en graf med temperatur- och tidsmätningar.
När du tar mätningar kan du enkelt mata in providentifieringsinformation i mätaren med hjälp av ett valfritt tillbehör som USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus. Rör enkelt och jämnt om prover med en valfri mätarstyrd och mätardriven omrörarsond, vilket eliminerar behovet av en magnetisk omrörarplatta och stänger.
Spara, visa och exportera upp till 20 kalibreringar per parameter med datum- och tidsstämpel. Filtrera kalibreringsloggar efter användare och exportera kalibreringsloggar efter datumintervall eller alla på en gång.
Spara enkelt mätningar i dataloggen för långsiktig datalagring. Spara, visa och exportera upp till 10 000 dataloggar med datum- och tidsstämpel. Se individuella dataloggar med omfattande mätinformation organiserade i ett lättläst listformat på skärmen. Filtrera dataloggar efter användare, datum och tid eller loggnummer och exportera dataloggar efter datum och tidsintervall, loggnummerintervall eller allt på en gång.
Lämna ut mätarens dataloggar, kalibreringsloggar och metoder till en skrivare, dator eller USB USB-minne. Spara data till en dator eller USB enhet som kommaseparerade värdefiler (CSV) för import till program som Microsoft Excel exempel, eller spara data till en USB enhet som rapportfiler för utskrivbara poster. Anpassa exporterade filer så att de inkluderar all data, avancerad, mellanliggande eller grundläggande data, för att endast få den information som behövs för din dokumentation. Använd tvåvägskommunikation med fjärrkommandon för att koppla mätaren till datorprogram inklusive LIMS, HyperTerminal, PuTTY och ytterligare datainsamlingsprogramvara.
Spara mätinställningar för att standardisera din analys och dina SOP:er med mätarmetoder. Spara upp till 10 metoder per parameter. Importera metoder till och exportera metoder från andra Orion Pro Star-mätare för att standardisera dina tester över flera mätare. Spara också, importera och exportera inkrementella tekniker för att bestämma jonkoncentration för att standardisera dina analyser av känd addition, känd subtraktion, analytaddition och analytsubtraktion.
Aktivera det säkra läget och tilldela upp till 3 administratörer och upp till 30 användare med individuella kontoinloggingar och lösenordsskydd. Administratörer kan välja mellan fördefinierade användaråtkomstnivåer till mätarfunktioner. Kontrollera åtkomst till datum- och tidinställningar, instrumentinställningar, dataloggar och kalibreringsloggar, eller anpassa varje användares åtkomstnivå från full tillgång till grundläggande datainsamling. Administratörer kan också exportera användarlistan och revisionsspåret för att säkerställa digital dataintegritet.
Hantera det medföljande elektrodstället för att underlätta säker och smidig rörelse av elektroder in och ut ur lösningarna. Elektrodstativets viktade bas ger flexibel placering av stativet runt mätaren. Säkra ett brett utbud av elektroder med hjälp av olika alternativ för elektrodhållare. Organisera elektrodkablarna snyggt i de inbyggda sidokanalerna på stativet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strömförsörjning med väggkontakter för uttag i USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst
Utgångar USB flash-enhet, dator eller skrivare (STARA-106)
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5 °F
Avancerade ISE-funktioner Enkel känd addition, enkel känd subtraktion, dubbel känd addition, dubbel känd subtraktion, analyt addition och analyt subtraktion
Larmutgång Kalibreringspåminnelselarm, hög- och låggränslarm per parameter
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Kalibrering pH, ORP, jonkoncentration, temperatur
Kalibreringspunkter 1 till 5 (pH), 1 (ORP), 1 till 5 (jon), 1 till 2 (temperatur)
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5 poäng
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Datapunkter 10 000 med datum- och tidsstämpel
Kalibreringspunkter (ISE) Upp till 5
Kanaler 2
Mätlägen pH, ORP med mV och temperatur, Jonkoncentration (ISE) med temperatur
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19999
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (ISE) Minst 0,0001, 1 till 5 siffror
Upplösning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Temperaturområde (metriskt). -30,0 °C till +130,0 °C
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafisk LCD
Inkluderar Mätare med stativ (PSTAR2170); ROSS Ultra Triode påfyllningsbar pH/ATC-elektrod med glaskropp (8302BNUMD); omrörarsond (096019-WA); pH 4, 7, 10 buffertar och sköljlösningspåsar; pH-elektrodlagringslösning och rengöringslösning; pH-elektrodförvaringshylsa och bas
Ingångar Kanal 1: BNC för pH, ORP eller ISE, 8-stifts MiniDIN för ATC, stiftspets för referens; Kanal 2: BNC för pH, ORP eller ISE, 8-stifts MiniDIN för ATC, stiftspets för referens
Isopotentiell punkt 7 000 pH; 1 000 jonkoncentration
Knappsats Kapacitivt användargränssnitt med pekskärm
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, spanska, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read och Timed Read-lägen, manuell med Continuous Read-läge
Minne Icke-flyktig
Metoder 10 per kanal (20 totalt)
Modell PI217
Range (ORP) -2000 till 2000 mV
Räckvidd (Relativ mV) -2000 till 2000 mV
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Kalibrering av temperatursond 1 eller 2 punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursensor, omgivande eller manuell
Typ pH/jon bänkmätare Standard pH-kit
Garanti 2 års meter garanti
Mått (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tum.
Vikt (engelska) 2.20 lbs.
Vikt (metrisk) 1.00 kg