Läs mer
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI217 Dual Channel pH/Ion bänkmätare
Produktkod. p-200104320
Typ:
pH/jon bänkmätare Hållbar pH-sats
pH/jon bänkmätare Standard pH-kit
pH/jon bänkmätare med stativ
pH/jon bänkmätare pH- och ammoniaksats
pH/jon bänkmätare pH- och fluorkit
pH/jon bänkmätare pH- och natriumkit
Produktkod. 30245822
Brand: Thermo Scientific™ PSTAR2170
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att ge exakt och pålitlig pH, ORP, jonkoncentration och temperaturanalys Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI217 dubbelkanals bänkmätare är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda.
Orion Pro Star PI217 tvåkanaliga bänkmätare är designad för att ge exakt och tillförlitlig pH, ORP, jonkoncentration och temperaturanalys och är väl lämpad för laboratorier som önskar en modern mätare med avancerad prestanda. Med en 7-tums högupplöst färgskärm med responsiv kapacitiv pekskärm fokuserar Orion Pro Star-mätaren på att säkerställa en lättanvänd, innovativ mätare för dina testbehov. Orion Pro Star-mätaren erbjuder vägledning på skärmen med steg-för-steg-instruktioner och stöd GLP överensstämmelse med datum- och tidsstämplade kalibrerings- och dataloggar.
Orion Pro Star PI217 tvåkanaliga pH/jon-bänkmätare är designade för att ge exakta och tillförlitliga tester i laboratorier som behöver en modern, lättmanövrerad mätare med avancerad prestanda och tillförlitlig datarapportering. Fördelarna med Orion Pro Star bänkmätare inkluderar:
  • Stor 7-tums färgskärm med hög upplösning
  • Responsiv pekskärm som kan användas med handskar
  • Vinklad display för att säkerställa ergonomisk visning
  • Strömlinjeformat, lättanvänt användargränssnitt
  • Vertikal mätarorientering hjälper till att optimera bänkutrymmet
  • Stödjer GLP efterlevnad
  • Lagrar 20 kalibreringsloggar per parameter med datum och tid
  • Lagrar 10 000 datalogguppsättningar med datum och tid
  • Utgångar till en skrivare, dator eller USB flash-enhet för långvarig datalagring
  • Matar in prov-ID med tillval USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus
  • Rör om prover med mätarstyrda och mätardrivna omrörarsonder
Orion Pro Star PI217 dubbelkanals pH/jon-bänkmätare använder två kanaler för att erbjuda följande mätningar:
  • pH, mV, ORP eller jonkoncentration med temperatur på kanal 1
  • pH, mV, ORP eller jonkoncentration med temperatur på kanal 2
Förstagångsstart av mätare görs enkelt med mätarinställningsguiden, som guidar användaren genom viktiga mätare och mätinställningar. Använd mätarvisningar och guider på skärmen för kalibrering, mätningar, mätaranslutningar, montering av elektrodstativ och användning av pH-elektroder för att bättre förstå mätarens funktion, varningar och nödvändigt underhåll. Använd guidade kalibreringar med steg-för-steg-instruktioner för att utföra kalibreringar korrekt och säkerställa korrekta, tillförlitliga och rapporterbara mätningar.
Se enkelt mått på den stora 7-tum. färggrafisk pekskärm. Visa mätkanaler individuellt eller två samtidigt för att möta förändrade mätbehov. Välj det grundläggande, avancerade eller anpassade måttets visningsformat för att bara visa den information du föredrar i mätläget. Välj grafvyn för att visa individuella mätningar i en graf med temperatur för mätning kontra tidsstudier.
När du gör mätningar kan du enkelt ange providentifieringsinformation i mätaren med hjälp av ett valfritt mätartillbehör inklusive USB streckkodsläsare, USB tangentbord eller USB mus. Rör om proverna enkelt och jämnt med en valfri mätarstyrd och mätardriven omrörarsond, vilket eliminerar behovet av en magnetisk omrörarplatta och stänger.
Spara, visa och exportera upp till 20 kalibreringar per parameter med datum- och tidsstämpel. Filtrera kalibreringsloggar efter användare och exportera kalibreringsloggar efter datumintervall eller allt på en gång.
Spara enkelt mätningar i dataloggen för långsiktig datalagring. Spara, visa och exportera upp till 10 000 datalogguppsättningar med datum- och tidsstämpel. Visa individuella datalogguppsättningar med omfattande mätinformation organiserad i ett lättläst listformat på skärmen. Filtrera dataloggar efter användare, datum och tid eller loggnummer och exportera dataloggar efter datum och tidsintervall, loggnummerintervall eller allt på en gång.
Mata ut mätardataloggar, kalibreringsloggar och metoder till en skrivare, dator eller USB flash-enhet. Spara data till en dator eller USB kör som CSV-filer (comma separated value) för import till program som Microsoft Excel eller spara data till en USB köra som rapportfiler för utskrivbara poster. Anpassa exporterade filer så att de inkluderar alla data, avancerade, mellanliggande eller grundläggande data endast för att bara få den information som behövs för din journalföring. Använd dubbelriktad kommunikation med fjärrkommandon för att koppla mätaren till datorprogram inklusive LIMS , HyperTerminal , PuTTY och ytterligare programvara för datainsamling.
Spara mätinställningar för att standardisera din analys och SOP med mätmetoder. Spara upp till 10 metoder per parameter. Importera metoder till och exportera metoder från andra mätare i Orion Pro Star-serien för att standardisera dina tester över flera mätare. Spara, importera och exportera även inkrementella tekniker för bestämning av jonkoncentration för att standardisera dina kända additions-, kända subtraktions-, analytadditions- och analytsubtraktionsanalyser.
Aktivera det säkra läget och tilldela upp till 3 administratörer och upp till 30 användare individuella kontoinloggningar och lösenordsskydd. Administratörer kan välja från fördefinierade användaråtkomstnivåer till mätarfunktioner. Styr åtkomst till datum- och tidsinställningar, instrumentinställningar, dataloggar och kalibreringsloggar, eller anpassa varje användares åtkomstnivå från full åtkomst till endast grundläggande datainsamling. Administratörer kan också exportera användarlistan och revisionsspåret för att säkerställa digital dataintegritet.
Använd det medföljande elektrodstativet för att underlätta säker, smidig förflyttning av elektroderna in i och ut ur lösningar. Elektrodstativets vikta bas ger flexibel placering av stativet runt mätaren. Säkra ett brett utbud av elektroder med hjälp av de olika elektrodhållaralternativen. Ordna prydligt elektrodkablar i stativets inbyggda sidokanaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strömförsörjning med väggkontakter för uttag i USA/Japan, Euro, Storbritannien/Singapore, Australien/Nya Zeeland och Kina
Noggrannhet (ISE) ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst
Utgångar USB flash-enhet, dator eller skrivare (STARA-106)
Noggrannhet (mV) ±0,2 mV eller± 0,05 % av avläsningen, beroende på vilket som är störst
Noggrannhet (pH) ±0,002 pH
Noggrannhet (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5 °F
Avancerade ISE-funktioner Enkel känd addition, enkel känd subtraktion, dubbel känd addition, dubbel känd subtraktion, analyt addition och analyt subtraktion
Larmutgång Kalibreringspåminnelselarm, hög- och låggränslarm per parameter
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja
Kalibrering pH, ORP, jonkoncentration, temperatur
Kalibreringspunkter 1 till 5 (pH), 1 (ORP), 1 till 5 (jon), 1 till 2 (temperatur)
Kalibreringspunkter (pH) 1 till 5 poäng
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
Datapunkter 10 000 med datum- och tidsstämpel
Kalibreringspunkter (ISE) Upp till 5
Kanaler 2
Mätlägen pH, ORP med mV och temperatur, Jonkoncentration (ISE) med temperatur
Räckvidd (ISE) 0,0001 till 19999
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (ISE) Minst 0,0001, 1 till 5 siffror
Upplösning (pH) 0,1, 0,01 eller 0,001 pH
Temperaturområde (metriskt). -30,0 °C till +130,0 °C
Visningstyp 7-tum. Högupplöst färggrafisk LCD
Inkluderar Mätare med elektrodstativ, USB flashenhet, datorkabel, 100-240V 50/60Hz universell strömadapter (köp elektrod separat)
Ingångar Kanal 1: BNC för pH, ORP eller ISE, 8-stifts MiniDIN för ATC, stiftspets för referens; Kanal 2: BNC för pH, ORP eller ISE, 8-stifts MiniDIN för ATC, stiftspets för referens
Isopotentiell punkt 7 000 pH; 1 000 jonkoncentration
Knappsats Kapacitivt användargränssnitt med pekskärm
Språk Kinesiska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, spanska
Loggfunktionstyp Automatisk med Auto-Read och Timed Read-lägen, manuell med Continuous Read-läge
Minne Icke-flyktig
Metoder 10 per kanal (20 totalt)
Modell PI217
Range (ORP) -2000 till 2000 mV
Räckvidd (Relativ mV) -2000 till 2000 mV
Upplösning (mV) 0.1 mV
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Kalibrering av temperatursond 1 eller 2 punkts temperaturförskjutningskalibrering
Temperaturval Automatisk med ATC temperatursensor, omgivande eller manuell
Typ pH/jon bänkmätare med stativ
Garanti 2 års meter garanti
Mått (L x B x H) 218,9 x 153,2 x 91,33 mm; 8,62 x 6,03 x 3,60 tum.
Vikt (engelska) 2.20 lbs.
Vikt (metrisk) 1.00 kg