Läs mer
Ornidazole, 99%, Thermo Scientific™
Interferes with electron transport in metabolic pathways
767.83 SEK - 2692.96 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 16773-42-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C7H10ClN3O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.625 |
| MDL-nummer | MFCD00057960 |
| InChI-nyckel | IPWKIXLWTCNBKN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | ornidazole, madelen, tiberal, ornidazolum, 1-3-chloro-2-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitroimidazole, ornidazol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl propan-2-ol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl-2-propanol, ornidal, 1-2-hydroxy-3-chloropropyl-2-methyl-5-nitroimidazole |
| PubChem CID | 28061 |
| ChEBI | CHEBI:75176 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| LEDER | CC1=NC=C(N1CC(CCl)O)[N+](=O)[O-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15425369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63100.06 |
5g |
767.83 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15435369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63100.14 |
25g |
2692.96 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in ethanol at 50mg/ml
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 16773-42-5 | |
| 219.625 | |
| IPWKIXLWTCNBKN-UHFFFAOYSA-N | |
| 28061 | |
| 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| C7H10ClN3O3 | |
| MFCD00057960 | |
| ornidazole, madelen, tiberal, ornidazolum, 1-3-chloro-2-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitroimidazole, ornidazol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl propan-2-ol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl-2-propanol, ornidal, 1-2-hydroxy-3-chloropropyl-2-methyl-5-nitroimidazole | |
| CHEBI:75176 | |
| CC1=NC=C(N1CC(CCl)O)[N+](=O)[O-] |
Specifikationer
| Ornidazole | |
| C7H10ClN3O3 | |
| 14,6872 | |
| Soluble in ethanol at 50mg/ml | |
| CC1=NC=C(N1CC(CCl)O)[N+](=O)[O-] | |
| 219.625 | |
| CHEBI:75176 | |
| 99% |
| 16773-42-5 | |
| MFCD00057960 | |
| ornidazole, madelen, tiberal, ornidazolum, 1-3-chloro-2-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitroimidazole, ornidazol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl propan-2-ol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl-2-propanol, ornidal, 1-2-hydroxy-3-chloropropyl-2-methyl-5-nitroimidazole | |
| IPWKIXLWTCNBKN-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol | |
| 28061 | |
| 219.63 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 240-826-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NI5460000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures