Läs mer
S Murray™ Ovala tvättflaskor
Beskrivning
- Säljes i förpackningar om 5
- Smal skruvhals
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| För användning med (applikation) | Allmänt syfte |
| Material | MDPE |
| Antal per förpackning | 5-pack |
| Bredd (metrisk) | 65mm |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Oval |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Produkttyp | Tvättflaska |