Läs mer
S Murray™ Ovala tvättflaskor
Código de producto. 12891434
Cambiar vista
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapacitet (metrisk) unitSize
12891434 500 mL Paket med 5
12881434 250 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12891434 Proveedor S Murray™ N.º de proveedor L780/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.68 SEK
    173.70 SEK / Paket med 5
    Save 230.98 SEK
    57% Av
Ver todas las promociones
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Använd dessa tvättflaskor för en mängd olika applikationer. S Murray™ Ovala tvättflaskor kräver endast ett lätt tryck för att dispensera vätska. För allmänt bruk.
  • Säljes i förpackningar om 5
  • Smal skruvhals
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Allmänt syfte
Material MDPE
Antal per förpackning 5-pack
Bredd (metrisk) 80mm
Stängningsfärg Naturlig
Förslutning ingår Ja
Form Oval
Höjd (metrisk) 190 mm
Produkttyp Tvättflaska
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.