Läs mer
S Murray™ Ovala tvättflaskor
Produktkod. 12891434
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12891434 500 mL Paket med 5
12881434 250 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12891434 Leverantör S Murray™ Leverantörsnummer L780/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.68 SEK
    173.70 SEK / Paket med 5
    Save 230.98 SEK
    57% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa tvättflaskor för en mängd olika applikationer. S Murray™ Ovala tvättflaskor kräver endast ett lätt tryck för att dispensera vätska. För allmänt bruk.
  • Säljes i förpackningar om 5
  • Smal skruvhals
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Allmänt syfte
Material MDPE
Antal per förpackning 5-pack
Bredd (metrisk) 80mm
Stängningsfärg Naturlig
Förslutning ingår Ja
Form Oval
Höjd (metrisk) 190 mm
Produkttyp Tvättflaska