Läs mer
Aqualytic™ Bräddmätkolv
Produktkod. 10079711
Change view
Volym (metrisk):
428 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10079711 428 mL Varje
1 options
Produktkod. 10079711 Leverantör Aqualytic™ Leverantörsnummer 418660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 SEK
    555.28 SEK / Paket med 1
    Save 34.72 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Aqualytic™ Bräddmätkolv är ett lämpligt tillbehör för BD 600 och BD 606 respirometrisk metod syreförbrukning mätsystem.
  • Lämplig för BD 600 eller BD 606 respirometriskt biokemiskt mätsystem för syrebehov
  • Stor volym kolv
Specifikationer
Beskrivning Spillflaska
Volym (metrisk) 428 mL