Läs mer
Thermo Scientific™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, 10 tänder
Produktkod. 12404677 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Tjocklek (metrisk):
0.8 mm
18 cm
Typ:
Hjul
Spacer
Tandräkning:
Not Applicable
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12404677
Brand: Thermo Scientific™ P1CST
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjut en till fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, en av de enklaste enheterna för att gjuta gradientgeler.
Gjut en till fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P1-CST Multiple Gradient Gel Caster, en av de enklaste enheterna för att gjuta gradientgeler.
  • Med en extern gradient maker kan geler gjutas med lätthet och stor reproducerbarhet
  • Designen och formatet på denna enhet kommer att ge många år av tjänst i ditt labb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Owl P1-CST System
Gel storlek 16 x 14 cm, 13 x 20 x 18 cm
Typ Hjul
Gelens mått Gelstorlek: L x B x H: 13 x 20 x 18 cm
Tandräkning Not Applicable
Tjocklek (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) 13 cm
Bredd (metrisk) 20 cm
Höjd (metrisk) 18 cm