Läs mer
Oxamic hydrazide, 99%
Produktkod. 10696902 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10696902 25 g Plastflaska 25g
10755241 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10696902 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129640250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 515-96-8 | C2H5N3O2 | 103.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 515-96-8
Molekylformel C2H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 103.08
MDL-nummer MFCD00008004
InChI-nyckel MOKRDWKSHLLYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxamic hydrazide, semioxamazide, semioxamazid, aminooxamide, oxamic acid hydrazide, oxamichydrazide, n-aminooxamide, 1-hydrazinecarbonyl formamide, oxamic acid, hydrazide, unii-bet2ubd6nv
PubChem CID 68200
IUPAC-namn 2-hydrazinyl-2-oxoacetamide
LEDER C(=O)(C(=O)NN)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxamic hydrazide
Namnnotering 99%
Smältpunkt 216,0 °C till 218,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCOCONHNH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, 559
Merck Index 15, 8584
Formel vikt 103.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.