Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Percent Range | 95% |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 219.26 |
| Chemical Name or Material | Oxamyl |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Oxamyl
- Danger
- Acute toxicity Category 1
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H330-Fatal if inhaled.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H300-Fatal if swallowed.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P330-Rinse mouth.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?