Läs mer
Oxkarbazepin, TRC
Produktkod. 17950385
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17950385 10 mg
17921745 100 mg
17983345 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17950385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO86925010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28721-07-5
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Synonym Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
IUPAC-namn 5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepin-11-karboxamid
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxcarbazepine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)
Formel vikt 252.0899
Procent renhet >95%