Läs mer
Hirschmann™ Syrgasflaskor
Produktkod. 11712293
Change view
Volym (metrisk):
200 till 300 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11712293 200 till 300 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 11712293 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 6500187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    931.35 SEK
    863.62 SEK / Paket med 2
    Save 67.73 SEK
    7% Av
I lager
Individuellt märkta och kalibrerade syrgasflaskor enl. Till winkler
  • Enl. till Winkler
  • Vit examen
  • Precis justerad
  • Med etikettruta
  • Serienumrerad på flaskan och den fasade glasproppen
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 till 300 ml
Höjd (metrisk) 135 mm