Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Syrebestämningsflaskor Enl. till Winkler
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
282.45 SEK - 309.75 SEK
| Produktkod | Brand | Standard konisk fog | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Standard konisk fog | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
10518431
|
Lenz Laborglasintrumente
05605049 |
NS 19/26 |
309.75 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
10578421
|
Lenz Laborglasintrumente
05605037 |
NS 14/23 |
282.45 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
- För bestämning av det lösta syret i vatten; kapacitetsgravering på flaskan (noggrannhet:± 0,01 ml)
- Med inskriptionsetikett
- Med solid, vinklad slipad NS-glaspropp (kan fixeras med klämma)
- Varje flaska justeras individuellt med sin propp och båda är märkta med samma nummer
- Material: soda lime glas
Specifikationer
| Soda lime glas |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Lenz Laborglasintrumente Syrebestämningsflaskor Enl. till Winkler