Läs mer
Oxytetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Impairs mitochondrial protein synthesis
918.65 SEK - 3215.97 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 2058-46-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H25ClN2O9 |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.897 |
| MDL-nummer | MFCD00135815 |
| InChI-nyckel | UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N |
| PubChem CID | 121235537 |
| IUPAC-namn | (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| LEDER | CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15464869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62489.14 |
25g |
1023.77 SEK 918.65 SEK / 25g Save 105.12 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15474869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62489.22 |
100g |
3215.97 SEK
100g |
Beräknad leverans: 08-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsOxytetracycline is an antibiotic indicated for treatment of infections caused by Gram positive and Gram negative microorganisms such as Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, and Diplococcus pneumoniae. It is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA). Oxytetracycline hydrochloride is used to study phagosome- lysosome (P-L) fusion in P388D1 cells1 and antibiotic susceptibilities of Mycoplasma bovis isolates.
Solubility
Soluble in ethanol
Notes
Concentrated aqueous solutions at neutral pH will hydrolyze oxytetracycline and cause it to precipitate
Kemiska identifierare
| 2058-46-0 | |
| 496.897 | |
| UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| C22H25ClN2O9 | |
| MFCD00135815 | |
| 121235537 | |
| CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl |
Specifikationer
| Oxytetracycline hydrochloride | |
| Gray to Yellow | |
| C22H25ClN2O9 | |
| 3853107 | |
| Soluble in ethanol | |
| CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl | |
| 496.897 | |
| 496.9 |
| 2058-46-0 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00135815 | |
| 14,6976 | |
| UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
| 121235537 |
Säkerhet och hantering
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 218-161-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QI8225000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Argon
- Oxytetracycline hydrochloride
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride