missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
P-Selectin/CD62P Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-85745-25ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
P-Selectin/CD62P Polyclonal specifically detects P-Selectin/CD62P in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| P-Selectin/CD62P | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| CD62P antigen, FLJ45155, PADGEMantigen CD62), selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62) | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 6403 | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| SELP | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EAISCEPLESPVHGSMDCSPSLRAFQYDTNCSFRCAEGFMLRGADIVRCDNLGQWTAPAPVCQALQCQDLPVPNEARVNCSHPFGAFRYQSVCSFTCNEGLLLVGASVLQCLATGNWNSVPPECQAIPCTPLLSPQNGTMT | |
| 25 μL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering