missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
P-Selectin/CD62P Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3005.00 SEK - 5050.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | P-Selectin/CD62P |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18447140
|
Novus Biologicals
NBP1-85745-25ul |
25 μL |
3005.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18288926
|
Novus Biologicals
NBP1-85745 |
0.1 mL |
5050.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
P-Selectin/CD62P Polyclonal specifically detects P-Selectin/CD62P in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| P-Selectin/CD62P | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 6403 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EAISCEPLESPVHGSMDCSPSLRAFQYDTNCSFRCAEGFMLRGADIVRCDNLGQWTAPAPVCQALQCQDLPVPNEARVNCSHPFGAFRYQSVCSFTCNEGLLLVGASVLQCLATGNWNSVPPECQAIPCTPLLSPQNGTMT | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| CD62P antigen, FLJ45155, PADGEMantigen CD62), selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62) | |
| SELP | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel