Läs mer
p-Toluichydrazid, 98 %
Produktkod. 11464000
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464000 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11464000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12604.06
 Begränsad artikel
I lager
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 115 °C till 118 °C
Kvantitet 5 g
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid