Läs mer
Velp Scientifica™ Glasdegel P3
Produktkod. 15309564 Handla allt Velp Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
HU6 Hydrolysenhet
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15309564 HU6 Hydrolysenhet Paket med 6
1 options
Produktkod. 15309564 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000087
I lager
Håller prover för allmänna laboratorieändamål. Velp Scientifica™ Glass Crucible P3 är ett utmärkt tillbehör för Velp Scientifica™ FIWE Series Fiberanalysatorer.
  • Slitstarkt glas
  • Standardiserad
Specifikationer
För användning med (utrustning) HU6 Hydrolysenhet
Produkttyp Degel P3
Material Glas
Kvantitet 6-pack