Läs mer
Paclitaxel, 99.5+%, Thermo Scientific™
Paclitaxel (CAS # 33069-62-4) is a microtubule inhibitor produced from the extract of the Pacific yew tree.
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62734.ME
Kvantitet 500mg
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15405049
  • 5463.81 SEK / 500mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
  • Paclitaxel is a tetracyclic diterpenoid isolated from the Pacific yew, Taxus brevifolia
  • Paclitaxel acts as an antineoplastic agent by binding tubulin and preventing cell division
  • Paclitaxel may also bind Bcl-2 and lead to disinhibition of apoptosis
Application
  • Paclitaxel is used in the study of lung, breast, and ovarian cancers; it may be useful in the research of other cancer types
  • It is suitable for cell culture, biochemistry, and molecular biology applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
33069-62-4
853.92
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
133640187
CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C47H51NO14
MFCD00869953
paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
(1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
Specifikationer
Paclitaxel
C47H51NO14
500mg
14,6982
Soluble in DMSO (200mg/ml) or ethanol (40mg/ml); Soluble in dimethylsulfoxide,methanol,ethanol,acetonitrile,cremophor and dimehtylsulfamide; Sparingly soluble in aqueous buffer.
CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
853.92
853.91
33069-62-4
MFCD00869953
1420457
paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
(1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate
133640187
≥99.5%
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Paclitaxel
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Paclitaxel