Läs mer
Paclitaxel, 99.5+%, Thermo Scientific™
Paclitaxel (CAS # 33069-62-4) is a microtubule inhibitor produced from the extract of the Pacific yew tree.
1678.65 SEK - 8846.70 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 33069-62-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C47H51NO14 |
| Molekylvikt (g/mol) | 853.92 |
| MDL-nummer | MFCD00869953 |
| InChI-nyckel | RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N |
| Synonym | paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel |
| PubChem CID | 133640187 |
| IUPAC-namn | (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15495039
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62734.MC |
100mg |
1869.49 SEK 1678.65 SEK / 100mg Save 190.84 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15405049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62734.ME |
500mg |
5463.81 SEK
500mg |
Beräknad leverans: 24-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15485039
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62734.03 |
1g |
8846.70 SEK
1g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
- Paclitaxel is a tetracyclic diterpenoid isolated from the Pacific yew, Taxus brevifolia
- Paclitaxel acts as an antineoplastic agent by binding tubulin and preventing cell division
- Paclitaxel may also bind Bcl-2 and lead to disinhibition of apoptosis
Application
- Paclitaxel is used in the study of lung, breast, and ovarian cancers; it may be useful in the research of other cancer types
- It is suitable for cell culture, biochemistry, and molecular biology applications
Kemiska identifierare
| 33069-62-4 | |
| 853.92 | |
| RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N | |
| 133640187 | |
| CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| C47H51NO14 | |
| MFCD00869953 | |
| paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel | |
| (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate |
Specifikationer
| Paclitaxel | |
| C47H51NO14 | |
| 1420457 | |
| paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel | |
| RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N | |
| (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phenyl-3-(phenylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-yl benzoate | |
| 133640187 | |
| ≥99.5% |
| 33069-62-4 | |
| MFCD00869953 | |
| 14,6982 | |
| Soluble in DMSO (200mg/ml) or ethanol (40mg/ml); Soluble in dimethylsulfoxide,methanol,ethanol,acetonitrile,cremophor and dimehtylsulfamide; Sparingly soluble in aqueous buffer. | |
| CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
| 853.92 | |
| 853.91 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H334-H341-H361-H318-H302-H312-H332-H335-H315-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P312-P330-P342+P311-P363-P501c
H302+H312+H332-H318-H334-H335-H361
missing translation for 'rtecsNumber' : DA8340700
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C
- Paclitaxel
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Paclitaxel