Läs mer
Thermo Scientific™ PageRuler™ Obefärgad proteinstege med brett utbud
En blandning av 11 proteiner (5 till 250 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och Western blotting.
890.00 SEK - 2785.00 SEK
Specifikationer
Antal markörer | 11 |
---|---|
Produkttyp | Proteinstege |
Klar att ladda | Ja |
Storleksintervall | 5 till 250 kDa |
Typ av fläck | Ofläckat |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
11892124
|
Thermo Scientific™
26630 |
2 x 250μ L |
890.00 SEK
Paket med 2 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17116108
|
Thermo Scientific™
26630X4 |
8 x 250μ L |
2785.00 SEK
Paket med 4 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Thermo Scientific™ PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder är en blandning av 11 proteiner (5 till 250 kDa) för användning som storleksstandarder vid proteinelektrofores (SDS-PAGE) och Western blotting.
Protein MW-markörerna i denna stege löses upp i tydligt identifierbara skarpa band som sträcker sig i storlek från 5 kDa till 250 kDa när de analyseras med SDS-PAGE och färgas med coomassie-färgämne eller silver. Proteinbanden på 100, 50 och 20 kDa är av högre intensitet och fungerar som referensband. Proteiner kan detekteras på Western blots genom färgning med Ponceau S, coomassie blue eller andra proteinfläckar. Dessutom innehåller stegproteinerna (förutom 5kDa-peptiden) en integral Strep-tag™ II-sekvens och kan detekteras på Western blots med användning av Strep-Tactin™ Konjugat. De PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder levereras färdig att använda: ingen uppvärmning, utspädning eller tillsats av ett reduktionsmedel krävs före användning.Höjdpunkter:
Storleksintervall– elva proteiner som spänner över 5 till 250 kDa
Färdig att använda– tillhandahålls i en laddningsbuffert för direkt laddning på geler; behöver inte koka
Skarpa band– utmärkt noggrannhet för detektering med coomassie- eller silverfläckar
Referensband– 100, 50 och 20 kDa-banden är mer intensiva för enkel orientering
Taggad– varje protein i stegen innehåller en integral Strep-tag™ II Sekvens
Kvalitetstestad– varje parti utvärderades med SDS-PAGE och Western blotting
Innehåller:
Proteiner i 62,5 mM Tris- H3P04 (pH 7,5 vid °25 C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 100 mM DTT, 1 mM NaN3 , 0,01 % bromfenolblått och 33 % glycerol .
Rekommenderas för:
Exakt proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och Western blots
Specifikationer
11 | |
Ja | |
Ofläckat | |
PageRuler™ |
Proteinstege | |
5 till 250 kDa | |
250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa |