Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mus PanCancer Panel, 80-plex
Produktkod. 17982181
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
10 plattor
3 plåtar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982181 10 plattor
17952071 1 tallrik
17962071 3 plåtar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17982181 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QGP380MSPANCANCER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885000.00 SEK
    699150.00 SEK / Paket med 10
    Save 185850.00 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
De QuantiGene Plex Mouse PanCancer Panel, 80-plex, möjliggör studier och mätning av biomarkörer inom cancerforskning genom att analysera 80 RNA-mål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi i kombination med grenad DNA-signalförstärkning.
QuantiGene Plex Mouse PanCancer Panel, 80-plex, möjliggör studier och mätning av biomarkörer inom cancerforskning genom att analysera 80 RNA-mål i en enda brunn med Luminex xMAP hjälp av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning. Analysera 80 mål som är inblandade i stadier av onkogenes och potentiell behandling, inklusive immunonkologi, angiogenes, cellproliferation, undvikande av tillväxthämmare, motstånd mot celldöd, apoptos och angiogenes.
QuantiGene Plex Paneler testas noggrant för målkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision.
Detta kit är inte kompatibelt med instrumentet MAGPIX .
Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit (Cat. Nej. QP1013), som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som behövs för att utföra analysen i 96-brunnsplattor.
Funktioner i QuantiGene Plex Mouse PanCancer-panelen, 80-plex, inkluderar:
  • Äkta multiplexering—mäter 80 gener av intresse och hushållande gener i samma brunn utan korsreaktivitet
  • Anpassning av svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
  • Standardiserad plattform—använder 96-brunnsplattformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, och INTELLIFLEX-system (384-brunnsformat tillgängligt på begäran)
  • Ett enkelt arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
  • Anpassa med validerade mål—om alternativa mål behövs i denna panel, välj från vårt stora lager av över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
  • Snabb leveranstid för denna katalogpanel för snabb leverans
Mål (80-plex): AGER, ARG1, AXL, BDNF, BTLA, CALR, CD27, CD274, CD276, CD28, CD36, CD47, CD48, CD80, CD96, CDH1, CSF3, CTLA4, CXCL1, DKK1, EGF, EPCAM, FGF2, GAPDH, GAS6, GPC1, GUSB, HAVCR2, HGF, HMGB1, HPRT, HSP90AA1, HSPA4, HSPB2, HSPD1, ICOSL, IDO1, IGF2, INHCA, KITL, LAG3, LGALS9, LIF, MBL2, MDK, MERTK, MILL2, NCR1, NECTIN2, NGF, NT5E, NTRK2, OLR1, PDCD1LG2, PECAM1, PGF, PLAUR, PPIB, PRF1, PVR, RAET1E, S100A8, S100A9, SERPINE1, SIGLECE, SIGLECH, SPARC, SPATA2, TIMD4, TNFRSF14, TNFRSF18, TNFRSF4, TNFRSF9, TRIM8, TYRO3, ULBP1, ULBP3, VEGFA, VEGFD, VSIR
Panel- och signalförstärkningsteknologi
QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA från celllysater, vävnadshomogenater eller renat RNA. De möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering.
QuantiGene Plex Panelerna består av två komponenter: ett mål-specifikt probset och magnetiska fångstpärlor. De målspecifika proberna används för att fånga det RNA av intresse, och grenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med ett Luminex xMAP instrument. Den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och med denna specifika panel möjliggör man mänsklig immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg-dataanalys underlättas av QuantiGene Plex dataanalysappen.
Användningsområden
QuantiGene Plex Tillämpningar inom analysforskning inkluderar genomslagsscreening av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, effektivitet för siRNA-knockdown, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologi samt detektion av translokationer och fusionsgener. Generellt kan vilken multiplexanalys som helst göras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
För användning med (applikation) QuantiGene Genuttrycksanalys
För användning med (utrustning) Luminex Instrument
Innehåll och lagring
Målspecifika sonduppsättningar och magnetiska fångstpärlor (förblandade och redo att användas).
Förvara sonduppsättningen och fånga upp pärlor vid 4 °C.
Frys inte infångningspärlorna, eftersom de kan skadas om de fryses.
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 10 plattor
Frakt skick Våt is
Provtyp Renat RNA, cell/blod/FFPE-lysat, vävnadshomogenat
Detektionsmetod fluorescens
Forskningsområde Onkologi, Immunologi
Art Mus