Läs mer
Motic™ Panthera E2 Biologiskt Upprätt Binokulärt Mikroskop
GREENER_CHOICE
Panthera E2 Biological Upright Binocular Microscope har designats för efterfrågan från Academical Lab. Den har en användarvänlig design. Den kombinerar material av hög kvalitet och exakt ingenjörskonst med en 360° vridbart huvud speciellt för platsbesparande förvaring.
13819.18 SEK - 15815.42 SEK
Specifikationer
Okular Widefield N-WF10X/20mm med dioptrijustering på båda
Huvud stil Siedentopf kikare, 360° Vridbar, 25° Lutande
Typ av belysning Sänd belysning fast Koehler LED 1W med intensitetskontroll
Produktlinje Panthera
Produkttyp Panthera E2 Upprätt biologiskt binokulärt mikroskop
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Modell Förstoringskraft Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Modell Förstoringskraft Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17435629
GREENER_CHOICE
Visa dokument Kampanjdetaljer
Motic™
1100104601111
Panthera E2 kikare 4X, 10X, 40X, 100X olja 40X, 100X, 400X, 1000X
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
16055.00 SEK
15815.42 SEK / Varje
Spara 239.58 SEK
1% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-12-2025
Lägg i varukorgen
17629820
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Motic™
1100104601112
Panthera E2 kikare 4X, 10X, 40X 40X, 100X, 400X
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
14025.00 SEK
13819.18 SEK / Varje
Spara 205.82 SEK
1% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 01-12-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Panthera E2 är en version designad med utbildning i åtanke.
  • Den har en mekanisk scen och 360° vridbart huvud är perfekt för platsbesparande skåpförvaring efter användning.
  • De högkvalitativa Plan UC-målen och en effektiv LED-belysning med ultralåg strömförbrukning gör att detta system kan drivas genom ett batteripaket i flera timmar, vilket gör Panthera E2 till det perfekta mobila mikroskopet (batteri ingår ej)
  • Kikarhuvud Siedentopf typ, 25° lutande, 360° vridbar, 180° roterande
  • Widefield okular UC-WF10X/20mm med dioptrijustering på både okular och gummiögonmusslor
  • Omvänd fyrdubbel nosstycke
  • LED-bandljusindikator
  • CCIS UC Plan Achromatic (Pb gratis)
  • Koaxialt grov- och finfokuseringssystem med spänningsjustering
  • Inbyggt lågläge koaxialt racklöst mekaniskt steg (högerhandskontroll)
  • Fokuserbar Abbe kondensor NA 0,90 med irisbländare och slits
  • LED-belysning med intensitetskontroll
  • USB port för kameraströmförsörjning
  • Strömförsörjning 100-240V (CE)
  • Nätsladd, insexnyckel, dammskydd av vinyl
Specifikationer
Specifikationer
Widefield N-WF10X/20mm med dioptrijustering på båda
Sänd belysning fast Koehler LED 1W med intensitetskontroll
Panthera E2 Upprätt biologiskt binokulärt mikroskop
7.5 kg
Siedentopf kikare, 360° Vridbar, 25° Lutande
Panthera
Infinite
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Motic™ Panthera E2 Biologiskt Upprätt Binokulärt Mikroskop