Läs mer
Brady™ Pappersetiketter för M6/M7-skrivare
Pappersetiketter med permanent gummilim ger bra kontrast- och smetbeständighet för termisk överföring och streckkodsutskrift.
Brand: Brady™ 174241
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Vit matt pappersetikett har permanent gummilim
- Låg kostnad är idealisk för alla allmänna märkningsprojekt
- Servicetemperatur på -40 °C till 50 °C (-40 F °till 122 °F)
- Tillverkad med B-424 permanent lim
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Gummi | |
| Vitt | |
| Utstansad | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Streckkodsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning | |
| Nej | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +50 °C | |
| 0.089 mm | |
| 1 tum | |
| 76.2 mm | |
| M6-22-424 |
| ASTM D 1000 | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| papper | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | |
| 100 etiketter | |
| -40 °F till +122 °F | |
| 0,0035 tum. | |
| 1 x 3 tum | |
| 3 tum | |
| 25,4 mm |