Läs mer
Brady™ Pappersetiketter för M6/M7-skrivare
Pappersetiketter med permanent gummilim ger bra kontrast- och smetbeständighet för termisk överföring och streckkodsutskrift.
304.00 SEK - 2130.00 SEK
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D 1000 |
| Typ av lim | Permanent gummi |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Mått (L x B) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|
17811579
|
Brady™
173906 |
0,9 x 0,75 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 22,86 mm |
455.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 08-12-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17858114
|
Brady™
174456 |
1 x 2 tum | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | 25,4 mm |
2130.00 SEK
Paket med 1000 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17808124
|
Brady™
174241 |
1 x 3 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 25,4 mm |
358.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17838214
|
Brady™
174293 |
1,9 x 3 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 48,26 mm |
465.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17821629
|
Brady™
173872 |
1,9 x 4 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 48,26 mm |
585.00 SEK 551.25 SEK / Paket med 100 Save 33.75 SEK 5% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17818854
|
Brady™
173383 |
2 x 1 tum | M710, BMP71 | 50,8 mm |
304.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
17848394
|
Brady™
174229 |
2 x 1 tum | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 50,8 mm |
328.00 SEK
Paket med 100 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
Beskrivning
- Vit matt pappersetikett har permanent gummilim
- Låg kostnad är idealisk för alla allmänna märkningsprojekt
- Servicetemperatur på -40 °C till 50 °C (-40 F °till 122 °F)
- Tillverkad med B-424 permanent lim
Specifikationer
| Får inte autoklaveras | |
| Permanent gummi | |
| Vitt | |
| Kassett (tejp) | |
| Termisk överföring | |
| Streckkodsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +50 °C | |
| 0.089 mm |
| ASTM D 1000 | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| papper | |
| Icke-steril | |
| Nej | |
| -40 °F till +122 °F | |
| 0,0035 tum. |