Läs mer
Brady™ Pappersetiketter för M6/M7-skrivare
Pappersetiketter med permanent gummilim ger bra kontrast- och smetbeständighet för termisk överföring och streckkodsutskrift.
Brand:  Brady™ 173872
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17821629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 SEK
    551.25 SEK / Paket med 100
    Save 33.75 SEK
    5% Av
I lager
Beskrivning
  • Vit matt pappersetikett har permanent gummilim
  • Låg kostnad är idealisk för alla allmänna märkningsprojekt
  • Servicetemperatur på -40 °C till 50 °C (-40 F °till 122 °F)
  • Tillverkad med B-424 permanent lim
Specifikationer
Specifikationer
Får inte autoklaveras
Gummi
Vitt
Utstansad
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Streckkodsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
Nej
Rektangel
-40 °C till +50 °C
0.089 mm
1,9 tum.
101.6 mm
M6-38-424
ASTM D 1000
Hold (Håll)
Matte
papper
Termisk överföring
Icke-steril
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
100 etiketter
-40 °F till +122 °F
0,0035 tum.
1,9 x 4 tum
4 tum
48,26 mm