Läs mer
Invitrogen™ PARP1 (cleaved Asp214) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PARP-H8), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
3390.00 SEK - 6810.00 SEK
Specifikationer
Antigen | PARP1 (cleaved Asp214) |
---|---|
Klona | PARP-H8 |
Koncentration | 0.5 mg/mL |
Användningsområden | Flow Cytometry, Western Blot |
Klassificering | Recombinant Monoclonal |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17146948
|
Invitrogen™
MA537358 |
20 μL |
3390.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17186698
|
Invitrogen™
MA537112 |
200 μL |
6810.00 SEK
200µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Poly ADP-Ribose Polymerase (PARP) uses nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized form) NAD as a substrate to catalyse the transfer of ADP-ribose to a variety of nuclear protein acceptors. Proteolysis of PARP to its stable 85kDa fragment is an early marker of programmed cell death (apoptosis) and is mediated by the caspase CPP32 protein. Cleavage occurs between Adp216 and Gly217, a site in PARP conserved across species.Specifikationer
PARP1 (cleaved Asp214) | |
0.5 mg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.2% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
5830444G22Rik; ADP-ribosyltransferase (NAD+; ADP-ribosyltransferase (NAD+) poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+, poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase); ADP-ribosyltransferase (NAD+; poly (ADP-ribose) polymerase) 1; ADP-ribosyltransferase 1; ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 1; ADP-ribosyltransferase NAD(+); Adprp; Adprt; ADPRT 1; ADPRT1; AI893648; ARTD1; C80510; DNA ADP-ribosyltransferase PARP1; msPARP; NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1; pADPRT-1; PARP; Parp1; PARP-1; poly (ADP-ribose) polymerase 1; poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1; poly (ADP-ribose) polymerase); poly [ADP-ribose] polymerase 1; poly(ADP-ribose) polymerase; poly(ADP-ribose) polymerase 1; poly(ADP-ribose) polymerase PARP-1; poly(ADP-ribose) synthetase; poly(ADP-ribosyl)transferase; poly[ADP-ribose] synthase 1; poly[ADP-ribose] synthetase 1; PPOL; Protein poly-ADP-ribosyltransferase PARP1; sPARP-1; synthetase fragment (AA 67); Unknown (protein for IMAGE:8023736); unnamed protein product | |
PARP1 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G | |
Antibody |
PARP-H8 | |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P09874 | |
142 | |
A synthetic peptide corresponding to residues surrounding Asp214 of human PARP. | |
Primary | |
-20°C | |
PARP1 |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ PARP1 (cleaved Asp214) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PARP-H8), Invitrogen™