Läs mer
Thermo Scientific™ Partikelcertifierade glasbehållare
Beskrivning
Skydda kvaliteten på dina produkter eller labbprover. Thermo Scientific™ Partikelcertifierade glasbehållare är testade och certifierade för att uppfylla kriterierna för låga partiklar; monterad för att innehålla så få som 5 partiklar per milliliter> 0,5 mikron. En stor variant av standardpartikelcertifierade behållare finns tillgängliga. Icke-standardiserade behållare kan specialstädas på begäran.
Nyckelfunktioner:
- Klass 100/10 glas
- Analyscertifikat ingår i varje leverans
- Finns i klar eller bärnsten
- Monterade med lågt avskiljande polypropensepta med kemiskt inerta PTFE-belagda foderrör som inte innehåller lim
- Individuella flaskor dubbelpåsade för att bibehålla integritet fram till användningspunkten
- 4-liters dunkar lämpliga för farlig transport i kombination med kombinationsförpackningar
Rekommenderas för:
- Applikationer med låga partikel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun och förslutning, 250 ml |
| Diameter (engelska) | 4,75 tum. |
| Material | Glas |
| nr per ärende | 12/Cs. |
| Förslutning ingår | Yes |
| Graderad | No |
| Mun | Bred |
| Visa mer |