Läs mer
Thermo Scientific™ Partikelcertifierade glasbehållare
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
4000 mL
Produkttyp:
Boston rund flaska
Kanna
Packer flaska
Provburk
Färg:
Bärnsten
Klart
nr per ärende:
4
12
24
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Beskrivning
Skydda kvaliteten på dina produkter eller labbprover. Thermo Scientific™ Partikelcertifierade glasbehållare är testade och certifierade för att uppfylla kriterierna för låga partiklar; monterad för att innehålla så få som 5 partiklar per milliliter> 0,5 mikron. En stor variant av standardpartikelcertifierade behållare finns tillgängliga. Icke-standardiserade behållare kan specialstädas på begäran.
Nyckelfunktioner:
- Klass 100/10 glas
- Analyscertifikat medföljer varje försändelse
- Finns i klar eller bärnsten
- Monterad med lågavgivande polypropenlock med kemiskt inerta PTFE-belagda foder som inte innehåller lim
- Enskilda flaskor dubbla påsar för att bibehålla integriteten tills de ska användas
- 4L kannor lämpliga för farlig frakt i kombination med kombinationsförpackning
Rekommenderas för:
- Tillämpningar med låga partiklar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 128 oz., 4000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 4000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 128 oz. |
| Färg | Bärnsten |
| Beskrivning | Bärnstenskanna av glas med förslutning, 4000 ml |
| Diameter (engelska) | 6,25 tum. |
| Material | Glas |
| nr per ärende | 4 |
| Höjd (metrisk) | 336.55 mm |
| Produkttyp | Kanna |
| Visa mer |