Läs mer
Thermo Scientific PC-flaska 100 ml
Produktkod. 10304880 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10304880 100 mL Varje
1 options
Produktkod. 10304880 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 76009095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.56 SEK
    312.09 SEK / Paket med 1
    Save 20.47 SEK
    6% Av
I lager
Flaska med rund bas, graderad, PC, för utsvängningsrotor (75003047).
  • Flaska med rund bas, graderad, PC, för utsvängningsrotor (75003047)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Genomskinlig
Material Polykarbonat
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
För användning med (utrustning) Sväng ut rotor (75003047)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Centrifugerflaska