Läs mer
Kartell™ PC säkerhetsbox
Produktkod. 10561773
Change view
Mått (L x B):
330 x 175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10561773 330 x 175 mm Varje
1 options
Produktkod. 10561773 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0056900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 SEK
    1037.79 SEK / Paket med 1
    Save 57.21 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad av polykarbonat för styrka, kemikaliebeständighet och termostabilitet. Kartell™ PC Safety Box är utformad för att ge en hög grad av säkerhet vid transport av antiblastiska läkemedel från beredningscentralen till administreringsstället.
  • Helt autoklaverbara
  • Transportera tuber, behållare, flaskor, plastpåsar och färdiga sprutor
  • Lufttätt lock har en hermetisk silikonförsegling för att säkerställa inneslutning av vätskor eller antitumörläkemedel och skyddar mot läckage och/eller oavsiktligt spill från flaskor eller läckage från plastpåsar
  • 4 säkerhetslås förhindrar oavsiktlig öppning om lådan tappas
  • Kristallklart för att tillåta inspektion av allt innehåll innan öppning
  • Fasade kanter och specialdesignad botten garanterar säker, enkel och effektiv rengöring
  • Outplånlig biologisk farosymbol gjuten på utsidan av omslaget
  • Rostfritt stål AISI 304 handtag för enkel transport
Specifikationer
Färg Klart
Material Polykarbonat
Certifikat och efterlevnad CE-IVD
Förslutningstyp Lock
Mått (L x B) 330 x 175 mm
Mått (L x B x H) 330 x 175 x 180 mm
Höjd (metrisk) 180 mm
Längd (metrisk) 330 mm
Bredd (metrisk) 175 mm