Learn More
PCDH1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen PCDH1
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16881964
View Documents
Proteintech
13645-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16871964
View Documents
Proteintech
13645-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Description
Description
This gene belongs to the protocadherin subfamily within the cadherin superfamily. The encoded protein is a membrane protein found at cell-cell boundaries. It is involved in neural cell adhesion, suggesting a possible role in neuronal development. The protein includes an extracellular region, containing 7 cadherin-like domains, a transmembrane region and a C-terminal cytoplasmic region. Cells expressing the protein showed cell aggregation activity. Alternative splicing occurs in this gene.
Specifications
Specifications
PCDH1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q08174
307481, 5097, 75599
PCDH1 Fusion Protein Ag4591
Primary
-20°C
PCDH1
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Cadherin like protein 1, PC42, PCDH1, PCDH42, protocadherin 1, Protocadherin 42
PCDH1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
PCDH1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis