Learn More
Novus Biologicals™ PDE9A Recombinant Protein Antigen Product Code.: 18321220
Novus Biologicals™ PDE9A Recombinant Protein Antigen
Product Code. 18321220
0.1 mL, 0.10mL
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
Product Code. 18321220
Brand: Novus Biologicals™ NBP186478PEP
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PDE9A. The PDE9A Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PDE9A Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-86478. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gene ID (Entrez) 5152
Species Human
Purification Method Chromatography
Purity >80%
Concentration 0.5mg/mL
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
For Use With (Application) Blocking/Neutralizing, Control
Gene Symbol PDE9A
Label Type Unlabeled
Molecular Weight (g/mol) 33kDa
Product Type PDE9A
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Source E.Coli
Specific Reactivity This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP1-86478. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen ECNIFSNIPPDGFKQIRQGMITLILATDMARHAEIMDSFKEKMENFDYSNEEHMTLLKMILIKCCDISNEVRPMEVAEPWVDCLLEEYFMQSDREKSEGLPVAPFMDRDKVTKATAQIGFIKFVLIPMF
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Novus Biologicals™ PDE9A Recombinant Protein Antigen >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis