Läs mer
PER3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 9I3I6, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
1955.00 SEK
Specifikationer
Antigen PER3
Klona 9I3I6
Utspädning Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Användningsområden Western Blot, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18322745
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-16094-20UL
20 μg
1955.00 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
PER3 Monoclonal antibody specifically detects PER3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
PER3
Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Cell growth-inhibiting gene 13 protein, Circadian clock protein PERIOD 3, GIG13, growth-inhibiting protein 13, hPER3, period (Drosophila) homolog 3, period 3, period circadian protein 3, period circadian protein homolog 3, period homolog 3 (Drosophila)
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-100 of human PER3 (P56645). GRRGAKDEALGEESGERWSPEFHLQRKLADSSHSEQQDRNRVSEELIMVVQEMKKYFPSERRNKPSTLDALNYALRCVHSVQANSEFFQIL
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
9I3I6
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cardiovascular Biology, Endocrinology
PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
8863
IgG
Affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer