Learn More
uvex Perforated Micro Black/Orange PU/RU 65212 Low Shoe - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
Marque:  uvex 6521237
1251.13 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17281071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Show More
Spécification
Spécification
Black, Orange
37
Composite
EN ISO 20345:2011
Standard Width
Uvex 2
No
SRC
Microvelour
Dual-density polyurethane rubber (PU/RU)
Reusable
Unisex
Chemicals and heat
Yes
S1
ESD Safety Shoe
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
uvex Perforated Micro Black/Orange PU/RU 65212 Low Shoe - Width 11 > Perforated Micro Black/Orange, 65212 Low Shoe, Width: 11, Size: 37
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis