Läs mer
Buerkle™ PET Steril laboratorieflaska
Produktkod. 15846462 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Produktkod. 15846462
Brand: Buerkle™ 03701000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i laboratorier och kemikaliehanteringsområden. Bra produktpresentation på grund av kristallklar PET . Utrymmesbesparande och absolut tätt. Idealisk för förvaring och förpackning av vätskor.
  • Utrymmesbesparande och absolut tätt.
  • Idealisk för förvaring och förpackning av vätskor.
  • Steril SAL 10-3 (enl ISO 11137)
  • PET kristallklart
  • Med manipuleringssäker stängning
  • Med ingjuten upphöjd gradering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 32 mm
Höjd (metrisk) med stängning 212 mm
Material PET
Längd (metrisk) 96 mm
Hals-ID (metrisk) 32 mm
Sterilitet Sterila
Vikt (metrisk) 0.06 kg
Bredd (metrisk) 96 mm
Stängningsfärg Vitt
Graderad Ja
Förslutningstyp Säkert mot manipulation