Läs mer
Corning™ PET Förvaringsflaskor
Produktkod. 15204046 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Produktkod. 15204046
Brand: Corning™ 431831
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polyetentereftalat (PET ) för en lätt, brottsäker och kristallklar produkt. Corning™ PET Förvaringsflaskor är idealiska för förvaring och provtagning av media, biologiska och andra vattenlösningar.
  • Förpackad i två bekväma, krymplindade brickor i en ytterpåse för att säkerställa renhet
  • Krosssäkra flaskor är ett ergonomiskt och lätthanterligt alternativ till glas
  • Flaskorna är steriliserade till 10-6 SAL och certifierade icke-pyrogena
  • Läckagesäker, manipuleringssäker 31,7 mm HDPE skruvlock
  • Formgjutna graderingar för exakta mätningar
  • USP Klass VI-kompatibla flaskor är validerade som icke-cytoxiska och icke-hemolytiska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Genomskinlig
Fyll volymintervall 125mL
Material PET
Graderad Ja
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 31.7 mm
Förslutningstyp Saneringsuppenbart